Méthyle acrylate stabilisé pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Stabilisation:
stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₄H₆O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008627 Numéro CAS: 96-33-3 EINECS: 202-500-6 UN: 1919 ADR: 3,II |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 52 g/l (25 °C) |
Melting Point | -74 °C |
Molar Mass | 86.09 g/mol |
Boiling Point | 79 - 81 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 93 hPa (20 °C) |
Flash Point | -2.7 °C |
Refractive Index | 1.4021 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 2.8 - 18.6 %(V) |
Density | 0.96 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 415 °C |
Water absorption | 250 g/kg (20 °C) |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |