Imprimer
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, poudre jaune foncé
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
02103129.5 0210312925 0210312905 0210312910
ICNA02103129.5EA 38.4 EUR
ICNA02103129.5 ICNA0210312925 ICNA0210312905 ICNA0210312910
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, poudre jaune foncé
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Soluble in methanol (100 mg/ml).
2,4,6-Tripyridyl-S-triazine is used for determination of serum iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine is employed along with ferrous ion to form a complex that allows for spectrophotometric determination of acetaminophen in samples of serum and plasma.
Soluble in methanol (100 mg/ml).
Formule: C₁₈H₁₂N₆
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006045
Numéro CAS: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to standard
Melting Point 244 - 250°C