2-Bromo-5-fluorobenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98+%
CAS No.: 57381-39-2
Molecular Formula: C7H3BrFN
Formula Weight: 200.01
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 8678330
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00142875
Formule:
C₇H₃BrFN Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa) Point de fusion: 88…92 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00142875 Numéro CAS: 57381-39-2 EINECS: 260-711-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |