Imprimer
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
293930050 293930250
ACRO293930050EA 38.6 EUR
ACRO293930050 ACRO293930250
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde 99%
3-Bromo-4-fluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄BrFO
Point d'ébullition: 138…139 °C (2,5 mmHg)
Point de fusion: 28…33 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042186
Numéro CAS: 77771-02-9
EINECS: 278-764-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %