Imprimer
6-Chloro-m-anisidine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-méthoxyaniline
L20162.06 L20162.14 L20162.22
L20162.06EA 68 EUR
L20162.06 L20162.14 L20162.22
6-Chloro-m-anisidine ≥98%
6-Chloro-m-anisidine
Purity: 98+% CAS No.: 2401-24-3 Molecular Formula: C7H8ClNO Formula Weight: 157.60 Refractive Index: 1.5865 Odour: Characteristic Boiling Point: 135-137°/12mm Beilstein Reference: 2082193 UN No.: 2233 MDL No.: MFCD00047830
Formule: C₇H₈ClNO
Point d'ébullition: 135…137 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 27 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047830
Numéro CAS: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN: 2233
ADR: 6.1,III