4-Méthyl-2-pyridone ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Méthylpyridine-2-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 13466-41-6
Molecular Formula: C6H7NO
Formula Weight: 109.13
Odour: Odourless
Melting Point: 128-131°
Boiling Point: 186-187°/12mm
Beilstein Reference: 107082
MDL No.: MFCD00134298
Formule:
C₆H₇NO Poids moléculaire: 109.13 g/mol Point d'ébullition: 186…187 °C (12 mmHg) Point de fusion: 128…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00134298 Numéro CAS: 13466-41-6 |