(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylenediamine 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 29841-69-8
Molecular Formula: C14H16N2
Formula Weight: 212.30
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 3201645
Optical Rotation: -102° (c=1 in methanol)
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD00082751
Formule:
C₁₄H₁₆N₂ Point de fusion: 80…84 °C |
Numéro MDL:
MFCD00082751 Numéro CAS: 29841-69-8 ADR: 8,III |