Imprimer
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L12841.09 L12841.04
L12841.09EA 586 EUR
L12841.09 L12841.04
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 3-hydroxy-2-nitrobenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 602-00-6 Molecular Formula: C7H5NO5 Formula Weight: 183.12 Melting Point: 177-181° Beilstein Reference: 2372248
Formule: C₇H₅NO₅
Poids moléculaire: 183.12 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017003
Numéro CAS: 602-00-6