(±)-3-(Méthylamino)-1,2-propanediol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Methylamino)propane-1,2-diol, (±)-3-(Methylamino)-1,2-dihydroxy propane
Purity: 99%
CAS No.: 40137-22-2
Molecular Formula: C4H11NO2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 152°(305°F)
Refractive Index: 1.4745
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 1733341
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00082732
Formule:
C₄H₁₁NO₂ Poids moléculaire: 105.14 g/mol Point d'ébullition: 239…241 °C Densité: 1.093 Point éclair: 152 °C (305 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00082732 Numéro CAS: 40137-22-2 EINECS: 254-809-0 ADR: 8 III |