Imprimer
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione principalement trans 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L12643.03 L12643.06
L12643.03EA 28.2 EUR
L12643.03 L12643.06
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione principalement trans 96%
trans-1,4-Diphényl-2-butene-1,4-dione
Purity: 96% CAS No.: 959-28-4 Molecular Formula: C16H12O2 Formula Weight: 236.27 Melting Point: 103-108° Beilstein Reference: 743958
Formule: C₁₆H₁₂O₂
Point de fusion: 103…108 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003083
Numéro CAS: 959-28-4
EINECS: 213-498-1