Imprimer
Dihydrogénocitrate de sodium ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
L12557.36EA 68.9 EUR
L12557.36 L12557.22 L12557.0P
Dihydrogénocitrate de sodium ≥99%
Dihydrogénocitrate de sodium
Purity: 99% CAS No.: 18996-35-5 Molecular Formula: C6H7NaO7 Formula Weight: 214.11 Melting Point: 211-212° Beilstein Reference: 3920246
Formule: C₆H₇NaO₇
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013067
Numéro CAS: 18996-35-5
EINECS: 242-734-6