4-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 368-90-1
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 119-121°/17mm
Beilstein Reference: 743759
MDL No.: MFCD00042508
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Point d'ébullition: 119…121 °C (17 mmHg) Point de fusion: 60…64 °C |
Numéro MDL:
MFCD00042508 Numéro CAS: 368-90-1 |