3-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
Purity: 95%
CAS No.: 368-78-5
Molecular Formula: C7H7F3N2
Formula Weight: 176.14
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5040
Boiling Point: 80-83°/9mm
Beilstein Reference: 640075
MDL No.: MFCD00025093
Formule:
C₇H₇F₃N₂ Point d'ébullition: 80…83 °C (9 mmHg) Densité: 1,348 Point éclair: 107 °C (224 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00025093 Numéro CAS: 368-78-5 EINECS: 206-713-5 |