Imprimer
3,3'-Diaminodiphénylsulfone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,3'-Sulfonyldianiline
L11400.14 L11400.22
L11400.14EA 38.9 EUR
L11400.14 L11400.22
3,3'-Diaminodiphénylsulfone 98%
3,3'-Diaminodiphénylsulfone
Purity: 98% CAS No.: 599-61-1 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 171-174° Beilstein Reference: 2215938 MDL No.: MFCD00007792
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 171…174 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007792
Numéro CAS: 599-61-1
EINECS: 209-967-5