Imprimer
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,4-Bis(trimethylsilyl)buta-1,3-diyne, 1,4-Bis(trimethylsilyl)butadiyne
L09246.03 L09246.06
L09246.03EA 51.4 EUR
L09246.03 L09246.06
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne ≥98%
1,4-Bis(triméthylsilyl)-1,3-butadiyne
Purity: 98% CAS No.: 4526-07-2 Molecular Formula: (CH3)3Si-C≡C-C≡C-Si(CH3)3 Formula Weight: 194.43 Melting Point: 110-113° Beilstein Reference: 1758268 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00009839
Formule: C₁₀H₁₈Si₂
Point de fusion: 110…113 °C
Densité: 0,752
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009839
Numéro CAS: 4526-07-2
UN: 1325
ADR: 4.1,II