Imprimer
1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1,4-Diphénylbutane-1,4-dione
L08652.03 L08652.06
L08652.03EA 74.5 EUR
L08652.03 L08652.06
1,4-Diphényl-1,4-butanedione ≥98%
1,4-Diphényl-1,4-butanedione
Purity: 98+% CAS No.: 495-71-6 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Melting Point: 144-148° Boiling Point: 260°/15mm MDL No.: MFCD00037818
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Point d'ébullition: 260 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 144…148 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037818
Numéro CAS: 495-71-6