Imprimer
Bis(4-fluorophényl)sulfone ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4,4'-Difluorodiphénylsulfone
L04723.06 L04723.14
L04723.06EA 40 EUR
L04723.06 L04723.14
Bis(4-fluorophényl)sulfone ≥98%
Bis(4-fluorophényl)sulfone
Purity: 98+% CAS No.: 383-29-9 Molecular Formula: C12H8F2O2S Formula Weight: 254.25 Odour: Odourless Melting Point: 97-101° Beilstein Reference: 1970911 MDL No.: MFCD00000350
Formule: C₁₂H₈F₂O₂S
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000350
Numéro CAS: 383-29-9
EINECS: 206-847-4