Acrylate de 2-éthylhexyle ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Purity: 98%
CAS No.: 103-11-7
Molecular Formula: C11H20O2
Formula Weight: 184.28
Flash Point: 79°(174°F)
Refractive Index: 1.4360
Melting Point: -90°
Boiling Point: 130°/50mm
Beilstein Reference: 1765828
MDL No.: MFCD00009495
Formule:
C₁₁H₂₀O₂ Poids moléculaire: 184.28 g/mol Point d'ébullition: 130 °C (50 mmHg) Point de fusion: –90 °C Densité: 0.885 Point éclair: 79 °C (174 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009495 Numéro CAS: 103-11-7 EINECS: 203-080-7 |