Imprimer
Anhydride toluène-p-sulfonique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-Methylbenzenesulphonic anhydride, p-Toluenesulphonic anhydride
L00160.06 L00160.14
L00160.06EA 65.1 EUR
L00160.06 L00160.14
Anhydride toluène-p-sulfonique ≥97%
Anhydride toluène-p-sulfonique
Purity: 97% CAS No.: 4124-41-8 Molecular Formula: C14H14O5S2 Formula Weight: 326.38 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 2223702 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008548
Formule: C₁₄H₁₄O₅S₂
Poids moléculaire: 326.39
Point de fusion: 125…130 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008548
Numéro CAS: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8 III