Imprimer
2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H34478.03 H34478.06
H34478.03EA 98.2 EUR
H34478.03 H34478.06
2-Bromo-6-iodopyridine ≥97%
2-Bromo-6-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 234111-08-1 Molecular Formula: C5H3BrIN Formula Weight: 283.89 Melting Point: 139-143° MDL No.: MFCD08059557
Formule: C₅H₃BrIN
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08059557
Numéro CAS: 234111-08-1