Imprimer
Acide 4-méthoxyanthranilique 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Acide 2-amino-4-méthoxybenzoïque
H32319.03 H32319.06
H32319.03EA 70.2 EUR
H32319.03 H32319.06
Acide 4-méthoxyanthranilique 96%
Acide 4-méthoxyanthranilique
Purity: 96% CAS No.: 4294-95-5 Molecular Formula: C8H9NO3 Formula Weight: 167.16 Melting Point: ca 171° dec. MDL No.: MFCD00667729
Formule: C₈H₉NO₃
Point de fusion: ∼ 171 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00667729
Numéro CAS: 4294-95-5