6-Bromo-2,3-difluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 360576-04-1
Molecular Formula: C7H3BrF2O
Formula Weight: 221.00
Melting Point: 39-43°
MDL No.: MFCD07368119
Formule:
C₇H₃BrF₂O Poids moléculaire: 221 g/mol Point de fusion: 39…43 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07368119 Numéro CAS: 360576-04-1 |