Imprimer
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31604.03 H31604.06
H31604.03EA 80.1 EUR
H31604.03 H31604.06
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-6-méthoxybenzoïque
Purity: 98% CAS No.: 31786-45-5 Molecular Formula: C8H7BrO3 Formula Weight: 231.05 MDL No.: MFCD00800732
Formule: C₈H₇BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800732
Numéro CAS: 31786-45-5