4-Bromo-2-fluoro-6-nitroanisole ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 74266-66-3
Molecular Formula: C7H5BrFNO3
Formula Weight: 250.02
Melting Point: 53-56°
MDL No.: MFCD00013374
Formule:
C₇H₅BrFNO₃ Point de fusion: 53…56 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013374 Numéro CAS: 74266-66-3 |