Imprimer
2,6-Difluoro-3-méthoxyaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 3-Amino-2,4-difluoroanisole
H26631.03 H26631.06
H26631.03EA 229 EUR
H26631.03 H26631.06
2,6-Difluoro-3-méthoxyaniline ≥97%
2,6-Difluoro-3-méthoxyaniline
Purity: 97% CAS No.: 144851-62-7 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Refractive Index: 1.5235
Formule: C₇H₇F₂NO
Poids moléculaire: 159.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115898
Numéro CAS: 144851-62-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III