Imprimer
2-Amino-4-chlorobenzènethiol 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25640.06 B25640.14
B25640.06EA 88.1 EUR
B25640.06 B25640.14
2-Amino-4-chlorobenzènethiol 96%
2-Amino-4-chlorobenzènethiol
Purity: 96% CAS No.: 1004-00-8 Molecular Formula: C6H6ClNS Formula Weight: 159.64 Odour: Unpleasant Melting Point: 52-59° UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00792528
Formule: C₆H₆ClNS
Point de fusion: 52…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792528
Numéro CAS: 1004-00-8
ADR: 8,III