2,4-Dichloro-5-méthoxyaniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4,6-Dichloro-m-anisidine
Purity: 98%
CAS No.: 98446-49-2
Molecular Formula: C7H7Cl2NO
Formula Weight: 192.05
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00974410
Formule:
C₇H₇Cl₂NO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00974410 Numéro CAS: 98446-49-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |