Imprimer
2-Méthylpyridine-3-ol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Hydroxy-2-methylpyridine
B24944.03 B24944.06
B24944.03EA 31.3 EUR
B24944.03 B24944.06
2-Méthylpyridine-3-ol ≥99%
2-Méthylpyridine-3-ol
Purity: 99% CAS No.: 1121-25-1 Molecular Formula: C6H7NO Formula Weight: 109.13 Odour: Odourless Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 107937 MDL No.: MFCD00082538
Formule: C₆H₇NO
Point de fusion: 166…169 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082538
Numéro CAS: 1121-25-1
EINECS: 214-327-3