Imprimer
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24474.06 B24474.14 B24474.22
B24474.06EA 50.9 EUR
B24474.06 B24474.14 B24474.22
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine ≥98%
2-Chloro-4,6-diméthoxy-1,3,5-triazine
Purity: 98% CAS No.: 3140-73-6 Molecular Formula: C5H6ClN3O2 Formula Weight: 175.58 Melting Point: 75-79° Boiling Point: 99-100°/1mm MDL No.: MFCD00075607
Formule: C₅H₆ClN₃O₂
Point d'ébullition: 99…100 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 75…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075607
Numéro CAS: 3140-73-6
EINECS: 221-541-0