Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
HEMA, GMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl ester, 1,2-Ethanediol mono(2-methylpropenoate), Glycol methacrylate
Stabilisation:
Stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 97%
CAS No.: 868-77-9
Molecular Formula: CH2=CH(CH3)CO2CH2CH2OH
Formula Weight: 130.14
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4530
Odour: Ester-like
Melting Point: -12°
Boiling Point: 250°
Beilstein Reference: 1071583
MDL No.: MFCD00002863
Formule:
C₆H₁₀O₃ Poids moléculaire: 130.14 g/mol Point d'ébullition: 250 °C Point de fusion: –12 °C Densité: 1.071 Point éclair: 101 °C (213 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002863 Numéro CAS: 868-77-9 EINECS: 212-782-2 |