2-Pipéridinoéthanol ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(2-Hydroxyéthyl)pipéridine
Purity: 99%
CAS No.: 3040-44-6
Molecular Formula: C7H15NO
Formula Weight: 129.20
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4804
Odour: Amine-like
pH: 12.4
Melting Point: 16°
Boiling Point: 199-202°
Beilstein Reference: 103390
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006512
Formule:
C₇H₁₅NO Point d'ébullition: 199…202 °C Point de fusion: 16 °C Densité: 0,977 Point éclair: 83 °C (181 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006512 Numéro CAS: 3040-44-6 EINECS: 221-244-6 UN: 2735 ADR: 8,III |