Colécalciférol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Vitamin D3, Colecalciferol
Purity: 99%
CAS No.: 67-97-0
Molecular Formula: C27H44O
Formula Weight: 384.65
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 83-87°
Beilstein Reference: 2339331
Merck Reference: 14,10019
Optical Rotation: +108° (c=0.8 in ethanol)
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00078131
Formule:
C₂₇H₄₄O Poids moléculaire: 384.65 g/mol Point de fusion: 83…87 °C |
Numéro MDL:
MFCD00078131 Numéro CAS: 67-97-0 EINECS: 200-673-2 UN: 2811 ADR: 6.1 II |