Allylchlorodiméthylsilane 95%, tiges
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 4028-23-3
Molecular Formula: CH2=CHCH2Si(CH3)2Cl
Formula Weight: 134.68
Flash Point: 5°(41°F)
Refractive Index: 1.4290
Boiling Point: 110-112°
Beilstein Reference: 1737978
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000506
Formule:
C₅H₁₁ClSi Point d'ébullition: 110…112 °C Densité: 0,896 Point éclair: 5 °C (41 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000506 Numéro CAS: 4028-23-3 EINECS: 223-706-2 UN: 2985 ADR: 3,II |