Imprimer
Cinnamate de benzyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Cinnamic acid benzyl ester, trans-Cinnamic acid benzyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid benzyl ester
A19550.22 A19550.36
A19550.22EA 42.2 EUR
A19550.22 A19550.36
Cinnamate de benzyle ≥99%
Cinnamate de benzyle
Purity: 99% CAS No.: 103-41-3 Molecular Formula: C16H14O2 Formula Weight: 238.29 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 34-36° Boiling Point: 195-200°/5mm Beilstein Reference: 2051339 Merck Reference: 14,1130 MDL No.: MFCD00004789
Formule: C₁₆H₁₄O₂
Poids moléculaire: 238.29 g/mol
Point d'ébullition: 195…200 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1.11
Point éclair: 180 °C (356 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004789
Numéro CAS: 103-41-3
EINECS: 203-109-3