Imprimer
Toluène-4-sulfonate de sodium ≥90%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): p-Toluenesulphonic acid sodium salt, Sodium p-toluenesulphonate, Toluene-4-sulphonic acid sodium salt
A19332.18 A19332.30
A19332.18EA 44.8 EUR
A19332.18 A19332.30
Toluène-4-sulfonate de sodium ≥90%
Toluène-4-sulfonate de sodium
Purity: 90+% CAS No.: 657-84-1 Molecular Formula: C7H7NaO3S Formula Weight: 194.19(anhy) Merck Reference: 14,9533 MDL No.: MFCD00798566
Formule: C₇H₇NaO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798566
Numéro CAS: 657-84-1
EINECS: 211-522-5
Indice Merck: 14,9533