Imprimer
Dapsone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Diaminodiphénylsulfone, 4,4'-Sulfonyldianiline
A18976.22 A18976.36
A18976.22EA 57 EUR
A18976.22 A18976.36
Dapsone 98%
Dapsone
Purity: 98% CAS No.: 80-08-0 Molecular Formula: C12H12N2O2S Formula Weight: 248.30 Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 788055 Merck Reference: 14,2822 MDL No.: MFCD00007887
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
Point de fusion: 175…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007887
Numéro CAS: 80-08-0
EINECS: 201-248-4
Indice Merck: 14,2822