Imprimer
Diisopropanolamine somme des isomères ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1,1'-Iminodi-2-propanol
A18451.0B A18451.30
A18451.0BEA 74.1 EUR
A18451.0B A18451.30
Diisopropanolamine somme des isomères ≥98%
Diisopropanolamine
Purity: 98+% CAS No.: 110-97-4 Molecular Formula: C6H15NO2 Formula Weight: 133.19 Flash Point: 130°(266°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 249-250° Beilstein Reference: 605363 Merck Reference: 14,3195 MDL No.: MFCD00004531
Formule: C₆H₁₅NO₂
Poids moléculaire: 133.19 g/mol
Point d'ébullition: 249…250 °C
Point de fusion: 38…45 °C
Densité: 1.004
Point éclair: 130 °C (266 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004531
Numéro CAS: 110-97-4
EINECS: 203-820-9
Indice Merck: 14,3195