Acrylate de 2,2,2-trifluoroéthyle ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,2,2-Trifluoroethylacrylate, Acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester
Stabilisation:
stabilisé avec de l'éther monométhylique de l'hydroquinone
Stabilized with 200 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 407-47-6
Molecular Formula: C5H5F3O2
Formula Weight: 154.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 12°(53°F)
Refractive Index: 1.3500
Odour: Pungent
Boiling Point: 91-93°
Beilstein Reference: 1756611
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00000444
Formule:
C₅H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 91…93 °C Densité: 1,216 Point éclair: 12 °C (53 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000444 Numéro CAS: 407-47-6 EINECS: 206-987-6 UN: 3272 ADR: 3,II |