Imprimer
1-Oxyde de tétrahydrothiophène ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A17502.09 A17502.18
A17502.09EA 53.7 EUR
A17502.09 A17502.18
1-Oxyde de tétrahydrothiophène ≥97%
1-Oxyde de tétrahydrothiophène
Purity: 97% CAS No.: 1600-44-8 Molecular Formula: C4H8OS Formula Weight: 104.17 Flash Point: 112°(233°F) Refractive Index: 1.5200 Boiling Point: 235-237° Beilstein Reference: 105274 MDL No.: MFCD00005477
Formule: C₄H₈OS
Point d'ébullition: 235…237 °C
Densité: 1,173
Point éclair: 112 °C (233 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005477
Numéro CAS: 1600-44-8
EINECS: 216-493-2