Isocyanate de p-toluenesulfonyle ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Isocyanate de tosyle
Purity: 95%
CAS No.: 4083-64-1
Molecular Formula: C8H7NO3S
Formula Weight: 197.21
Flash Point: 145°(293°F)
Refractive Index: 1.5350
Odour: Irritating
Melting Point: 5°
Boiling Point: 144°/10mm
Beilstein Reference: 391287
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002030
Formule:
C₈H₇NO₃S Point d'ébullition: 144 °C (10 mmHg) Point de fusion: 5 °C Densité: 1,295 Point éclair: 145 °C (293 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002030 Numéro CAS: 4083-64-1 EINECS: 223-810-8 UN: 2206 ADR: 6.1,III |