Imprimer
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4'-Sulfonyldiphénol, 4,4'-Dihydroxydiphénylsulfone
A17342.0B A17342.30
A17342.0BEA 169 EUR
A17342.0B A17342.30
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone ≥99%
Bis(4-hydroxyphényl)sulfone
Purity: 99% CAS No.: 80-09-1 Molecular Formula: C12H10O4S Formula Weight: 250.28 Melting Point: 245-250° Beilstein Reference: 2052954
Formule: C₁₂H₁₀O₄S
Point de fusion: 245…250 °C
Densité: 1,366
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002350
Numéro CAS: 80-09-1
EINECS: 201-250-5