Imprimer
Trifluoroacétate d'isopropyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Isopropyltrifluoroacetate, Trifluoroacetic isopropyl ester
A17322.14 A17322.22
A17322.14EA 47.1 EUR
A17322.14 A17322.22
Trifluoroacétate d'isopropyle ≥97%
Trifluoroacétate d'isopropyle
Purity: 97% CAS No.: 400-38-4 Molecular Formula: CF3CO2CH(CH3)2 Formula Weight: 156.10 Flash Point: -8°(17°F) Refractive Index: 1.3190 Melting Point: -78° Boiling Point: 73° Beilstein Reference: 1764312 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013566
Formule: C₅H₇F₃O₂
Point d'ébullition: 73 °C
Point de fusion: < –78 °C
Densité: 1,108
Point éclair: –8 °C (17 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013566
Numéro CAS: 400-38-4
EINECS: 206-922-1
UN: 2924
ADR: 3,II