Imprimer
2-Éthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A16853.09 A16853.18 A16853.30
A16853.09EA 64.6 EUR
A16853.09 A16853.18 A16853.30
2-Éthylphénylhydrazinium chlorure ≥98%
2-Éthylphénylhydrazinium chlorure
Purity: 98% CAS No.: 19398-06-2 Molecular Formula: C8H12N2.HCl Formula Weight: 172.66 Melting Point: ca 178° dec. Beilstein Reference: 3697547 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00071599
Formule: C₈H₁₃ClN₂
Densité: 1,21
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00071599
Numéro CAS: 19398-06-2
EINECS: 421-460-2
ADR: 9,III