2,3-Diméthylphénylhydrazinium chlorure ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,3-Diméthylphénylhydrazine chlorhydrate, Chlorure de 2,3-diméthylphénylhydrazinium
Purity: 97%
CAS No.: 56737-75-8
Molecular Formula: C8H12N2.HCl
Formula Weight: 172.66
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 6096287
Formule:
C₈H₁₃ClN₂ Poids moléculaire: 172.66 g/mol Point de fusion: ∼ 210 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013380 Numéro CAS: 56737-75-8 |