4-Fluorophénylhydrazinium chlorure ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chlorure de 4-fluorophénylhydrazinium, 4-Fluorophénylhydrazine chlorhydrate
Purity: 98%
CAS No.: 823-85-8
Molecular Formula: C6H7FN2.HCl
Formula Weight: 162.60
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 3627721
Formule:
C₆H₈ClFN₂ Point de fusion: ∼ 265 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012942 Numéro CAS: 823-85-8 EINECS: 212-521-2 |