Hexachlorostannate de diammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Hexachlorostannate d'ammonium
Purity: 98%
CAS No.: 16960-53-5
Molecular Formula: (NH4)2SnCl6
Formula Weight: 367.48
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036340
Formule:
H₈Cl₆N₂Sn Poids moléculaire: 367.5 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 2.4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036340 Numéro CAS: 16960-53-5 EINECS: 241-033-2 |