Imprimer
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chlorure de 3,5-dichlorophénylhydrazinium, 3,5-Dichlorophénylhydrazine chlorhydrate
A15127.06 A15127.14
A15127.06EA 118 EUR
A15127.06 A15127.14
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure ≥97%
3,5-Dichlorophénylhydrazinium chlorure
Purity: 97% CAS No.: 63352-99-8 Molecular Formula: C6H6Cl2N2.HCl Formula Weight: 213.50 Melting Point: ca 204° dec. Beilstein Reference: 4208459
Formule: C₆H₇Cl₃N₂
Point de fusion: ∼ 204 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012938
Numéro CAS: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7