(Chlorométhyl)diméthylchlorosilane ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Chloro(chlorométhyl)diméthylsilane
Purity: 98%
CAS No.: 1719-57-9
Molecular Formula: C3H8Cl2Si
Formula Weight: 143.09
Flash Point: 21°(69°F)
Refractive Index: 1.4370
Odour: Acrid
Boiling Point: 110-113°
Beilstein Reference: 1731933
UN No.: 2985
MDL No.: MFCD00000875
Formule:
C₃H₈Cl₂Si Point d'ébullition: 110…113 °C Densité: 1,082 Point éclair: 21 °C (69 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000875 Numéro CAS: 1719-57-9 EINECS: 217-006-6 UN: 2985 ADR: 3,II |