Imprimer
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Calcium citrate tetrahydraté
A14828.22 A14828.36
A14828.22EA 31.5 EUR
A14828.22 A14828.36
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté 96%
tri-Calcium dicitrate tetrahydraté
Purity: 96% CAS No.: 5785-44-4 Molecular Formula: C12H10Ca3O14.4H2O Formula Weight: 572.60 (500.54anhy) MDL No.: MFCD00150786
Formule: C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150786
Numéro CAS: 5785-44-4
EINECS: 212-391-7