Imprimer
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
A14781.03 A14781.06
A14781.03EA 48.8 EUR
A14781.03 A14781.06
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine ≥97%
2-(Trifluorométhyl)phénylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 365-34-4 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Melting Point: 57-63° Beilstein Reference: 641592
Formule: C₇H₇F₃N₂
Point de fusion: 57…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052687
Numéro CAS: 365-34-4